Key Documents
1.02083
Supelco
Calcium chloride
fused, granular about 0.5-2.0 mm for elementary analysis
Sinonimo/i:
Calcium chloride, Calcium dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CaCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-140-8
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
772 °C
Solubilità
740 g/L
Densità
2.15 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Free alkali (as Ca(OH)₂): ≤ 1.0 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8