202940
Calcium chloride hydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Calcium dichloride hydrate, Dichlorocalcium hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
crystals
powder and chunks
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
YMIFCOGYMQTQBP-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?