Documenti fondamentali
C1016
Sigma-Aldrich
Cloruro di calcio
anhydrous, granular, ≤7.0 mm, ≥93.0%
About This Item
Formula condensata:
CaCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.55
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥93.0%
Forma fisica
granular
Dimensione particelle
≤7.0 mm
Punto di fusione
772 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Il cloruro di calcio è stato utilizzato durante l′isolamento del β-glucano totale dalle polveri di orzo idrolizzato. È stato impiegato anche come agente di reticolazione durante la preparazione dei gel di pectina con Aloe vera.
Può essere usato nei seguenti processi:
  • Modifica della zeolite naturale per aumentarne la capacità di rimuovere i fluoruri.
  • Sintesi dei whisker di solfato di calcio utilizzati nella produzione di materiali compositi per il rafforzamento dei polimeri.
  • Sintesi del composto cloruro di calcio-alluminio anodizzato, un sorbente solido.
  • Come agente estraente nel processo di analisi del suolo.
  • Come catalizzatore nella sintesi degli aldoli mediante la reazione degli enolati di dimetilsilile (DMS) con le aldeidi.
Avvertenza
può contenere polvere e alcuni granuli di colore grigio scuro
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Hao Li et al.
Nano letters, 19(8), 5194-5204 (2019-07-02)
A globally imminent shortage of freshwater has been demanding viable strategies for improving desalination efficiencies with the adoption of cost- and energy-efficient membrane materials. The recently explored 2D transition metal dichalcogenides (2D TMDs) of near atomic thickness have been envisioned
Stephanie M Dillon et al.
Bio-protocol, 10(2), e3486-e3486 (2020-01-20)
Gut CD4 T cells are major targets of HIV-1 and are massively depleted early during infection. To better understand the mechanisms governing HIV-1-mediated CD4 T cell death, we developed the physiologically-relevant Lamina Propria Aggregate Culture (LPAC) model. The LPAC model
Ángel Serrano-Aroca et al.
PloS one, 12(9), e0185235-e0185235 (2017-09-22)
Micrometer length tubes of graphene oxide (GO) with irregular form were synthesised following facile and green metal complexation reactions. These materials were obtained by crosslinking of GO with calcium, zinc or strontium chlorides at three different temperatures (24, 34 and
Federico Lopez-Hernandez et al.
The Plant cell, 32(10), 3346-3369 (2020-08-10)
Arabinogalactan proteins (AGPs) are a family of plant extracellular proteoglycans involved in many physiological events. AGPs are often anchored to the extracellular side of the plasma membrane and are highly glycosylated with arabinogalactan (AG) polysaccharides, but the molecular function of
Sang Hoon Lee et al.
Preventive nutrition and food science, 20(2), 110-118 (2015-07-16)
This study was performed to investigate changes in the content and purity, as well as physical characteristics of β-glucan extracted from acid hydrolyzed whole grain barleys. Waxy and non-waxy barleys (Hordeum vulgare) were hydrolyzed with different concentrations of HCl (0.1~0.5