223506
Cloruro di calcio
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
99.0-105.0% (ACS specification)
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.003% oxidizers
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% calcium chloride
≤0.01% insolubles
pH
4.5-8.5 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
176 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the preparation of calcium-alginate beads.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?