M5310
Olio minerale
light oil, suitable for mouse embryo cell culture, BioXtra
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile-filtered
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Forma fisica
light oil
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
cell culture | embryo: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.467 (lit.)
Densità
0.82-0.88 g/mL at 25 °C
Formato
neat
InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Mineral oil is used for the following applications:
- Used for cell viability studies in preparing the culture media or media supplements
- Used tp protect array from evaporation by adding mineral oil around the array
- Used to prepare the needle for microinjection (microinjection needle pulling, sharpening, and loading)
- Used in PCR setup
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in Mineral oil