H4272
Ialuronidasi
Type IV-S, powder, suitable for mouse embryo cell culture, 750-3000 units/mg solid
Sinonimo/i:
Ialuronato 4-glicanoidrolasi, Ialuronoglucosaminidasi
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
aseptically processed
Livello qualitativo
Tipo
Type IV-S
Stato
powder
Attività specifica
750-3000 units/mg solid
PM
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
Composizione
Protein, 80-105% biuret
tecniche
cell culture | embryo: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Gonadotropins are used to superovulate 20 female mice. The mice are then mated and preimplantation stage embryos are retrieved and counted. The embryos are treated with hyaluronidase until the cumulus mass is dissociated from the embryos. The embryos are cultured, viewed daily and progress of the embryos is recorded.
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Protocolli
Creating Transgenic Mice using CRISPR-Cas9 Genome Editing