H3884
Ialuronidasi
Type IV-S, lyophilized powder (essentially salt-free), 750-3000 units/mg solid
Sinonimo/i:
Ialuronato 4-glicanoidrolasi, Ialuronoglucosaminidasi
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine testis
Livello qualitativo
Coniugato
conjugate (Glucosaminoglycan)
Tipo
Type IV-S
Stato
lyophilized powder (essentially salt-free)
Attività specifica
750-3000 units/mg solid
PM
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Malattie correlate
cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... HYAL1(515397) , HYAL2(281838)
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.