Key Documents
1.01748
Supelco
Barium sulfate
for white standard DIN 5033
Sinonimo/i:
Barium sulfate, Blanc fixe
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-784-4
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Potenza
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
pH
3.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O, suspension)
Punto di fusione
1380 °C
Solubilità
<0.01 g/L
Densità
4.5 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Barium sulfate for use as a white standard in the calibration of colorimeters. For instance, when analyzing the color of the soil to estimate its mineral content.
Caratteristiche e vantaggi
Certificate of Analysis (CoA) includes spectral density reflection factor and standard color values.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Soil color analysis for statistically estimating total carbon, total nitrogen and active iron contents in Japanese agricultural soils
Moritsuka, N et al.
Soil Science and Plant Nutrition, 60, 475-485 (2014)