Key Documents
NISTRM8540
IAEA-CH-7 (carbon and hydrogenIsotopes in polyethlene foil)
NIST® RM 8540
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Purezza isotopica
 2H
 13C
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Altre note
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (13C), Hydrogen (2H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)