MAB5256A5
Anti-Neurofilament 200kDa Antibody, clone NE14, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone NE14, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinonimo/i:
Neurofilament heavy polypeptide, NF-H, 200 kDa neurofilament protein, Neurofilament triplet H protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 555
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NE14, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, pig
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (100% sequence homology), porcine (immunogen homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Neurofilament in rat E18 primary cortex cells.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2