Documenti fondamentali
C9231
Sigma-Aldrich
Carbenicillina
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
αCarbossibenzilpenicillina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16N2Na2O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.36
Beilstein:
5722128
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51102829
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Livello qualitativo
Stato
solid
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Chemical structure: ß-lactam
Applicazioni
Used for selection of ampr transformed cells. Used to study the role of penicillin-sensitive transpeptidases in cell wall biosynthesis.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La carbossipenicillina è un antibiotico che inibisce la sintesi della parete batterica (a livello della formazione dei legami crociati del peptidoglicano) inattivando le transpeptidasi sulla superficie interna della membrana cellulare batterica.
Spettro antimicrobico: Il prodotto è attivo nei confronti dei batteri Gram-positivi e di quelli Gram-negativi
Risultati analitici
Stabile a 37 °C per 3 giorni.
Altre note
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Vancomicina BioReagent, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
V1130
Vancomicina
Ofloxacin fluoroquinolone antibiotic
Sigma-Aldrich
O8757
Ofloxacin
Ampicillina
Sigma-Aldrich
A9518
Ampicillina
Kanamicina powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
K1377
Kanamicina
Anhydrous ampicillin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP785
Anhydrous ampicillin
Meropenem United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1392454
Meropenem
Olivier Fisette et al.
Biophysical journal, 103(8), 1790-1801 (2012-10-23)
The effects of substrate binding on class A β-lactamase dynamics were studied using molecular dynamics simulations of two model enzymes; 40 100-ns trajectories of the free and substrate-bound forms of TEM-1 (with benzylpenicillin) and PSE-4 (with carbenicillin) were recorded (totaling
Nina Möker et al.
Journal of bacteriology, 192(7), 1946-1955 (2010-01-26)
Bacterial persister cells constitute a small portion of a culture which is tolerant to killing by lethal doses of bactericidal antibiotics. These phenotypic variants are formed in numerous bacterial species, including those with clinical relevance like the opportunistic pathogen Pseudomonas
John R Zupan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), 9060-9065 (2013-05-16)
Growth and cell division in rod-shaped bacteria have been primarily studied in species that grow predominantly by peptidoglycan (PG) synthesis along the length of the cell. Rhizobiales species, however, predominantly grow by PG synthesis at a single pole. Here we
Sarah Sainsbury et al.
Journal of molecular biology, 405(1), 173-184 (2010-10-27)
We report the first crystal structures of a penicillin-binding protein (PBP), PBP3, from Pseudomonas aeruginosa in native form and covalently linked to two important β-lactam antibiotics, carbenicillin and ceftazidime. Overall, the structures of apo and acyl complexes are very similar;
Edward Avilés et al.
Organic letters, 12(22), 5290-5293 (2010-10-23)
Monamphilectine A (1), a new diterpenoid β-lactam alkaloid showing potent antimalarial activity, was isolated in milligram quantities following bioassay-directed extraction of a Puerto Rican marine sponge Hymeniacidon sp. Its structure, established by interpretation of spectral data, was confirmed unequivocally by