91515
L-tirosina
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
3-(4-idrossifenil)-L-alanina, Acido (S)-2-ammino-3-(4-idrossifenil)propionico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Classi chimiche degli analiti
amino acids, peptides, proteins
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out the entire portfolio of our amino acids certified reference materials (CRM)
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine