Documenti fondamentali
63406
Sigma-Aldrich
Methyl malonyl chloride
purum, ≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
Methyl chloroformylacetate
About This Item
Formula condensata:
CH3OCOCH2COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.53
Beilstein:
1754078
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (AT)
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
P. ebollizione
57-59 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3
UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl malonyl chloride can be used in the synthesis of methyl 7-hydroxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-5(4H)-one-6-carboxylates and 6-carboxamides, which can act like HIV integrase strand transfer inhibitors. It can also be used in the synthesis of Strychnos alkaloids like (-)-leuconicine A and (-)-leuconicine B.
Avvertenza
may discolor to yellow on storage
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"Total synthesis of (-)-leuconicine A and B"
Sirasani G and Andrade.BR
Organic Letters, 13(17), 4736-4737 (2011)
"Synthesis and HIV-integrase strand transfer inhibition activity of 7-hydroxy [1, 3] thiazolo [5, 4-b]pyridin-5 (4H)-ones"
Boros.EE, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(21), 5668-5672 (2006)
Elif Okutan et al.
Journal of fluorescence, 26(6), 2333-2343 (2016-11-01)
Colorimetric fluorescent chemosensors 4 and 5 based on mono- and di- styryl borondipyrromethenes (BODIPY) linked methyl malonyl were designed for detection of hemoglobin (HgB). Their sensing behavior toward various analytes (Br
Protocolli
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation