M35355
Glutaric acid monomethyl ester chloride
98%
Sinonimo/i:
Methyl 4-(chloroformyl)butyrate, Methyl 5-chloro-5-oxovalerate, Methyl glutaryl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. eboll.
110 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3
JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?