Documenti fondamentali
638560
Sigma-Aldrich
Methyl adipoyl chloride
97%
Sinonimo/i:
Adipic acid monomethyl ester chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3OCO(CH2)4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4470 (lit.)
P. ebollizione
76 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densità
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
ester
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3
HDLGIEZOMYJKAK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Viviana Pardo-Jiménez et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(4) (2019-02-23)
New histone deacetylases (HDAC) inhibitors with low toxicity to non-cancerous cells, are a prevalent issue at present because these enzymes are actively involved in fibrotic diseases. We designed and synthesized a novel series of thiazolyl-coumarins, substituted at position 6 (R