G4608
Glutaryl chloride
97%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(Chlorocarbonyl)propane, 1,5-Pentanedioyl chloride, 5-Chloro-5-oxopentanoyl chloride, Glutaric acid dichloride, Glutaroyl chloride, Glutaroyl dichloride, Glutaryl dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. eboll.
216-218 °C (lit.)
Densità
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c6-4(8)2-1-3-5(7)9/h1-3H2
YVOFTMXWTWHRBH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?