Z683531
Siringa in PP/PE senza ago
luer slip tip, centered, capacity 1 mL, graduated, 0.01 mL, non-sterile
Sinonimo/i:
polypropylene syringes
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for EPA 1621
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated 0.01 mL
Confezionamento
pkg of 100 ea bulk packed
Capacità
1 mL
applicazioni
PFAS testing
Categorie correlate
Descrizione generale
Queste siringhe in polipropilene con punte Luer possono essere utilizzate con aghi di qualsiasi dimensione. Gli stantuffi in polietilene rigido di queste siringhe monouso sono leggermente sovradimensionati per assicurare una tenuta ermetica contro le pareti del cilindro in PP semiflessibile e per consentire un′aspirazione eccezionalmente fluida. Nessun lubrificante contaminante aggiunto.
Le siringhe sono confezionate individualmente (sterili), tranne nel caso della confezione sfusa in cui le siringhe sono inserite in buste di plastica (non sterili).
Gli aghi devono essere ordinati separatamente.
Le siringhe sono confezionate individualmente (sterili), tranne nel caso della confezione sfusa in cui le siringhe sono inserite in buste di plastica (non sterili).
Gli aghi devono essere ordinati separatamente.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z683531-100EA | 4061832334479 |