Z116882
Siringa in PP/PE senza ago
luer slip tip, eccentric, capacity 20 mL, graduated, 1 mL, sterile
Sinonimo/i:
polypropylene syringes
About This Item
Codice UNSPSC:
41122000
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduated 1 mL
Confezionamento
pkg of 100 ea individually wrapped
Produttore/marchio commerciale
Fortuna Graf
Capacità
20 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Queste siringhe in polipropilene con punte Luer possono essere utilizzate con aghi di qualsiasi dimensione. Gli stantuffi in polietilene rigido di queste siringhe monouso sono leggermente sovradimensionati per assicurare una tenuta ermetica contro le pareti del cilindro in PP semiflessibile e per consentire un′aspirazione eccezionalmente fluida. Nessun lubrificante contaminante aggiunto.
Le siringhe sono confezionate individualmente (sterili), tranne nel caso della confezione sfusa in cui le siringhe sono inserite in buste di plastica (non sterili).
Gli aghi devono essere ordinati separatamente.
Le siringhe sono confezionate individualmente (sterili), tranne nel caso della confezione sfusa in cui le siringhe sono inserite in buste di plastica (non sterili).
Gli aghi devono essere ordinati separatamente.
Luer tips are offset from barrel center.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Mattia Rocco et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(14), 5376-5384 (2014-03-25)
The formation of a fibrin network following fibrinogen enzymatic activation is the central event in blood coagulation and has important biomedical and biotechnological implications. A non-covalent polymerization reaction between macromolecular monomers, it consists basically of two complementary processes: elongation/branching generates