Documenti fondamentali
301477
Sigma-Aldrich
Tri(ethylene glycol) bis(chloroformate)
96%
Sinonimo/i:
Triethylene glycol bischloroformate
About This Item
Formula condensata:
(ClCO2CH2CH2OCH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
0.09 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
Densità
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)OCCOCCOCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C8H12Cl2O6/c9-7(11)15-5-3-13-1-2-14-4-6-16-8(10)12/h1-6H2
IFOIGJKHVZBFPR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Tailoring the Surface Chemistry of PEDOT: PSS to Promote Supported Lipid Bilayer Formation: Details the method of using tri(ethylene glycol) bis(chloroformate) in surface chemistry applications (K Kallitsis et al., 2023).
  • Combinations of dual-function azide-containing crosslinkers with CH insertion capabilities for polymeric elastomers with improved adhesion properties: Discusses the preparation and application of tri(ethylene glycol)diazidoformate starting from tri(ethylene glycol)bis(chloroformate) (DW Jung et al., 2022).
  • Preparation of polypropylene with strain hardening characteristics via the noncatalytic C-H insertion of azidoformate: Explores the reaction process involving tri(ethylene glycol) bis(chloroformate) (SY Kim et al., 2022).
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3