Documenti fondamentali
92893
Sigma-Aldrich
3,6,9-Trioxaundecanedioic acid
technical, ≥70% (T)
Sinonimo/i:
O,O′-Oxydiethylene-diglycolic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.19
Beilstein:
1962084
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥70% (T)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Impurezze
~10% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.470 (lit.)
Densità
1.3 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)COCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O7/c9-7(10)5-14-3-1-13-2-4-15-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
HJZZQNLKBWJYPD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,6,9-Trioxaundecanedioic, acid also known as tetraglycolic acid, is a water miscible hydrophilic cross-linking reagent, widely utilized in PEGylation reactions.
Applicazioni
3,6,9-Trioxaundecanedioic acid is used as a cross linking agent in the synthesis of biodegradable, kojic acid-based poly(carbonate-esters).
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jonathan J Faig et al.
Biomacromolecules, 18(2), 363-373 (2016-12-28)
Kojic acid (KA) is a naturally occurring fungal metabolite that is utilized as a skin-lightener and antibrowning agent owing to its potent tyrosinase inhibition activity. While efficacious, KA's inclination to undergo pH-mediated, thermal-, and photodegradation reduces its efficacy, necessitating stabilizing