Documenti fondamentali
653071
Sigma-Aldrich
Ethylenebis(chloroformate)
98%
About This Item
Formula condensata:
ClCO2CH2CH2O2CCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.4500
P. ebollizione
53-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
53-55 °C/0.3 mmHg
Densità
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
1.4364 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)OCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C4H4Cl2O4/c5-3(7)9-1-2-10-4(6)8/h1-2H2
FMACOGSACRRIMK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yu-Qiang Wang et al.
International journal of nanomedicine, 7, 693-704 (2012-02-24)
Polyethylenimine (PEI), especially PEI 25 kDa, has been widely studied for delivery of nucleic acid drugs both in vitro and in vivo. However, it lacks degradable linkages and is too toxic for therapeutic applications. Hence, low-molecular-weight PEI has been explored