Documenti fondamentali
8.00881
Sigma-Aldrich
Ethyl chloroformate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl chloroformate, Ethyl chlorocarbonate, Ethoxycarbonyl chloride, Chloroformic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
ClCOOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.52
Beilstein:
385653
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Numero indice EU:
208-778-5
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.74 (vs air)
Tensione di vapore
3.42 psi ( 20 °C)
54 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
450 °C
842 °F
Potenza
204 mg/kg LD50, oral (Rat)
7120 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
3.7-12.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. ebollizione
93 °C (lit.)
Punto di fusione
-81 °C
−81 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 16 °C
Densità
1.14 g/cm3 at 20 °C
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Ethyl chloroformate for synthesis. CAS 541-41-3, EC Number 208-778-5, chemical formula ClCOOC₂H₅.
Risultati analitici
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.138 - 1.140Identity (IR)passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Trietilammina for synthesis
Sigma-Aldrich
8.08352
Trietilammina
n-Butillitio 2.5 M in hexanes
Sigma-Aldrich
230707
n-Butillitio