23131
Ethyl chloroformate
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Chloroformic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.74 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3.42 psi ( 20 °C)
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
842 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
n20/D 1.396
P. ebollizione
93 °C (lit.)
Punto di fusione
−81 °C (lit.)
Densità
1.139 g/mL at 20 °C
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
CCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- GC-MS Analysis of Resveratrol Isomers in Red Wine: Application of ethyl chloroformate for derivatization of resveratrol isomers, enhancing GC-MS analysis effectiveness, crucial for quality control in food chemistry and drug discovery focusing on dietary supplements (Di Fabio et al., 2020).
- Determination of Free Aromatic Carboxylic Acids and Phenols in Juices: Uses ethyl chloroformate for rapid GC-MS analysis, important for food safety and pharmacology by verifying phenolic bioactive compounds in consumer products (Incocciati et al., 2021).
- Synthesis of Diaryl Ketones: Discusses a nickel-catalyzed method of synthesizing diaryl ketones using ethyl chloroformate, valuable for material science chemists developing new materials and pharmaceutical compounds (Shi & Hu, 2019).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?