335908
Isopropyl chloroformate solution
1.0 M in toluene
Sinonimo/i:
1-Methylethyl chloroformate, 2-Propyl chloroformate, Chloroformic acid isopropyl ester, Isopropoxycarbonyl chloride, Isopropyl carbonochloridate, Isopropyl chlorcarbonate, Isopropyl chlorocarbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in toluene
Densità
0.892 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)OC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(2)7-4(5)6/h3H,1-2H3
IVRIRQXJSNCSPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?