163872
Ethyl malonyl chloride
technical grade
Sinonimo/i:
Ethyl (chloroformyl)acetate, Ethyl 3-chloro-3-oxopropionate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
79-80 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3
KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- liquid-crystalline methanofullerodendrimers
- 3,5-disubstituted 1,2,4-oxadiazole derivatives, which are potential peptidomimetic building blocks
- 3-pyrrolin-2-ones via amidation with propargylamines and subsequent base catalyzed 5-exo-dig cyclization
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?