445088
mono-Ethyl malonate
Sinonimo/i:
(Ethoxycarbonyl)acetic acid, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic acid, Ethyl hydrogen malonate, Ethyl malonate, Monoethyl hydrogen malonate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Impurezze
<10% ethyl malonate, potassium salt
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
106.5 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Preparation of tetramic acids via Dieckmann ring closure
- Organocatalytic decarboxylative Doebner-Knoevenagel reactions
- Conjugation to amino-modified oligonucleotides
- Acylation reactions (acylation agent)
- Indole glyoxylamides for potential Prion disease treatment
- Knoevenagel condensation with aldehydes
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
445088-5G | 4061832283531 |