122068
trans-4-Methoxy-3-buten-2-one
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
(E)-4-Methoxy-3-buten-2-one
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH=CHCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
2070991
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. ebollizione
200 °C (lit.)
Densità
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C(OC)=C(\[H])C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-5(6)3-4-7-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
VLLHEPHWWIDUSS-ONEGZZNKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
trans-4-Methoxy-3-buten-2-one acts as substrate and undergoes zinc triflate-catalyzed Mukaiyama-Michael reaction with 3-TBSO-substituted vinyldiazoacetate to yield functionalized 3-keto-2-diazoalkanoates.
Applicazioni
trans-4-Methoxy-3-buten-2-one was used as starting reagent for enantioselective total synthesis of (-)-epibatidine.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Bifunctional thiourea-catalyzed enantioselective double Michael reaction of ?, d-unsaturated ?-ketoester to nitroalkene: asymmetric synthesis of (-)-epibatidine.
Hoashi Y, et al.
Tetrahedron Letters, 45(50), 9185-9188 (2004)
Yu Liu et al.
Organic letters, 12(19), 4304-4307 (2010-09-03)
Enedione-diazoesters formed from 3-TBSO-2-diazo-3-butenoates undergo base-catalyzed pericyclization that with dinitrogen extrusion and methyl migration provide a novel and efficient route to 2-carboalkoxyresorcinols. Intercepting the intermediate enolate anion with methyl vinyl ketone leads to the corresponding 4-substituted 2-carboalkoxyresorcinol and suggests generalization