Documenti fondamentali
T22209
Sigma-Aldrich
Sulfolano
99%
Sinonimo/i:
Tetraidrotiofene 1,1-diossido, Tetrametilene solfone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.17
Beilstein:
107765
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
4.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
P. ebollizione
104 °C/0.2 mmHg (lit.)
285 °C (lit.)
Punto di fusione
20-26 °C (lit.)
Densità
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=S1(=O)CCCC1
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Il sulfolano è un solvente aprotico polare che può essere utilizzato per la pirolisi completa della cellulosa, senza alcuna reazione indesiderata di polimerizzazione o carbonizzazione. In associazione al mesitilene, il sulfolano può essere adoperato come solvente nella sintesi della poli(succinimide) (PSI) a partire dall′acido L-aspartico. Può essere utilizzato anche come solvente nella sintesi dell′oligomero polietersulfone terminato con cloro, un attivatore polimerico per la sintesi del copolimero a blocchi nylon 6-polietersulfone (PES)-nylon 6.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
350.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
177 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Self-aggregates of hydrophobically modified poly (2-hydroxyethyl aspartamide) in aqueous solution.
Yang SR
Coll. Polymer Sci., 281(9), 852-861 (2003)
Nylon 6-polyethersulfone-nylon 6 block copolymer: synthesis and application as compatibilizer for polyethersulfone/nylon 6 blend.
Ahn TO
Polymer, 38(1), 207-215 (1997)
Christopher Paul Kasanke et al.
Scientific reports, 9(1), 3121-3121 (2019-03-01)
Sulfolane is an industrial solvent and emerging organic contaminant affecting groundwater around the world, but little is known about microbes capable of biodegrading sulfolane or the pathways involved. We combined DNA-based stable isotope probing (SIP) with genome-resolved metagenomics to identify
Polymer micelle-like aggregates of novel amphiphilic biodegradable poly (asparagine) grafted with poly (caprolactone).
Jeong JH
Polymer, 44(3), 583-591 (2003)
Thermochemical conversion of cellulose in polar solvent (sulfolane) into levoglucosan and other low molecular-weight substances.
Kawamoto H
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 70(2), 303-313 (2003)
Protocolli
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T22209-2.5KG4061833554135
T22209-250ML
T22209-100G4061837341816
T22209-1L
T22209-5G4061837341830
T22209-5ML
T22209-500G4061837341823