T15601
Tetrahydrothiophene
99%
Sinonimo/i:
THT, Tetramethylene sulfide, Thiolane, Thiophane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
18 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. ebollizione
119 °C (lit.)
Punto di fusione
−96 °C (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCSC1
InChI
1S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?