34010
2-NP-AHD-13C3
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1-(2-Nitrobenzylidenamino)-2,4-imidazolidinedione-[2,4,5-13C]
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2[13CH2][13C](=O)N[13C]2=O
InChI
1S/C10H8N4O4/c15-9-6-13(10(16)12-9)11-5-7-3-1-2-4-8(7)14(17)18/h1-5H,6H2,(H,12,15,16)/b11-5+/i6+1,9+1,10+1
FULJCJZKZXOFQZ-OTQLJULOSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?