33881
AMOZ-d5
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone-d5, 4,4,5,α,α-Pentadeutero-3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(N1CCOCC1)C2([2H])OC(=O)N(N)C2([2H])[2H]
InChI
1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2/i5D2,6D2,7D
TVHAMVOINIHMEX-VJPLVGRJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?