34006
1-Amino-2,4-imidazolidinedione-13C3
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
AHD-13C3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3H5N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
NN1[13CH2][13C](=O)N[13C]1=O
InChI
1S/C3H5N3O2/c4-6-1-2(7)5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,7,8)/i1+1,2+1,3+1
KVYKDNGUEZRPGJ-VMIGTVKRSA-N
Applicazioni
1-Amino-2,4-imidazolidinedione-13C3 may be used as an internal standard for the quantification of 1-amino-2,4-imidazolidinedione in shrimp using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Simultaneous determination of nitrofuran metabolites and chloramphenicol in shrimp with a single extraction and LC-MS/MS analysis.
El-Demerdash A, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(3), 595-601 (2015)