33868
2-NP-AOZ
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3-(2-Nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2CCOC2=O
InChI
1S/C10H9N3O4/c14-10-12(5-6-17-10)11-7-8-3-1-2-4-9(8)13(15)16/h1-4,7H,5-6H2/b11-7+
OHYXOGZWSSNLON-YRNVUSSQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)