N10802
2-Nitrobenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
o-NBA, ortho-nitrobenzaldehyde
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
153 °C/23 mmHg (lit.)
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)