170968
5-Nitro-2-furaldehyde
99%
Sinonimo/i:
5-Nitrofurfural
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.59 (lit.)
P. ebollizione
121 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
37-39 °C (lit.)
Densità
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
nitro
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?