27506
L-(+)-Tartaric acid
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, 99.7-100.5% (calc. to the dried substance), powder
Sinonimo/i:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.18 (vs air)
Livello qualitativo
Grado
puriss.
Saggio
99.7-100.5% (calc. to the dried substance)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +12.0 to +12.8°, c = 20% in H2O
Temp. autoaccensione
797 °F
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., NF
Impurezze
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Perdita
≤0.2% loss on drying, 105 °C
Punto di fusione
168-170 °C
170-172 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 150 g/L at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
oxalate (C2O42-): in accordance
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?