Documenti
229164
Sigma-Aldrich
4-(Phenylazo)diphenylamine
97%
Sinonimo/i:
4-Anilinoazobenzene, N-Phenyl-4-phenylazoaniline
About This Item
Formula condensata:
C6H5N=NC6H4NHC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.33
Beilstein:
749359
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
89-91 °C (lit.)
λmax
411 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N(c1ccccc1)c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C18H15N3/c1-3-7-15(8-4-1)19-16-11-13-18(14-12-16)21-20-17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H/b21-20+
VXLFYNFOITWQPM-QZQOTICOSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Annett Boeddrich et al.
Cell chemical biology, 26(1), 109-120 (2018-11-26)
Self-propagating amyloid-β (Aβ) aggregates or seeds possibly drive pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Small molecules targeting such structures might act therapeutically in vivo. Here, a fluorescence polarization assay was established that enables the detection of compound effects on both seeded and