Documenti fondamentali
131083
Sigma-Aldrich
4-Phenylazophenol
98%
Sinonimo/i:
4-Hydroxyazobenzene, Solvent Yellow 7
About This Item
Formula condensata:
C6H5N=NC6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Colour Index:
11800
Beilstein:
957567
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
tecniche
titration: suitable
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 0.1%, clear
λmax
347 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
10000 at 233-239 nm in methanol at 0.005 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-13+
BEYOBVMPDRKTNR-BUHFOSPRSA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
Descrizione generale
4-Phenylazophenol is a polymethacrylates containing polar azo dye.
Applicazioni
4-Phenylazophenol (4PP) has been used to study mineralization by P. chrysosporium under nitrogen-sufficient and nitrogen-limiting culture conditions.
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
4-Aminoazobenzene analytical standard
Supelco
46130
4-Aminoazobenzene
Sudan II analytical standard
Supelco
07937
Sudan II
Sudan I Dye content ≥95 %
Sigma-Aldrich
103624
Sudan I
Sudan IV certified by the BSC, certified by the Biological Stain Commission, BioXtra
Sigma-Aldrich
S4261
Sudan IV