379298
N,N-Dimethyl-4,4′-azodianiline
97%
Sinonimo/i:
4-(4-Dimethylaminophenylazo)aniline, 4-Amino-4′-(dimethylamino)azobenzene, 4-Amino-4′-dimethylaminoazobenzene, p,p′-DMPA-aniline, p,p′-Dimapa-aniline, Disperse Black 3
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder, crystals or chunks
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C14H16N4/c1-18(2)14-9-7-13(8-10-14)17-16-12-5-3-11(15)4-6-12/h3-10H,15H2,1-2H3/b17-16+
BVRIUXYMUSKBHG-WUKNDPDISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?