317802
4-(4-Isothiocyanatophenylazo)-N,N-dimethylaniline
97%
Sinonimo/i:
4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-isothiocyanate, DABITC
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
crystals
Punto di fusione
167-171 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C15H14N4S/c1-19(2)15-9-7-14(8-10-15)18-17-13-5-3-12(4-6-13)16-11-20/h3-10H,1-2H3/b18-17+
OSWZKAVBSQAVFI-ISLYRVAYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?