09278
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid N-succinimidyl ester
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-carboxylic acid N-succinimidyl ester, DABCYL-N-succinimidyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
Fluorescenza
λex 428 nm; λem 453 nm
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
InChI
1S/C19H18N4O4/c1-22(2)16-9-7-15(8-10-16)21-20-14-5-3-13(4-6-14)19(26)27-23-17(24)11-12-18(23)25/h3-10H,11-12H2,1-2H3/b21-20+
IBOVDNBDQHYNJI-QZQOTICOSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fluorescent Labeling of Peptides