8.52096
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH
≥97% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH, Novabiochem®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥95.5% (HPLC)
≥97% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CCCCNC(=O)c4ccc(cc4)N=Nc5ccc(cc5)N(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C36H37N5O5/c1-41(2)27-20-18-26(19-21-27)40-39-25-16-14-24(15-17-25)34(42)37-22-8-7-13-33(35(43)44)38-36(45)46-23-32-30-11-5-3-9-28(30)29-10-4-6-12-31(29)32/h3-6,9-12,14-21,32-33H,7-8,13,22-23H2,1-2H3,(H,37,42)(H,38,45)(H,43,44)/t33-/m0/s1
FPOPWTDBGMLRNG-XIFFEERXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(157B)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3