Documenti fondamentali
907383
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Photo-Lysine
≥95%
Sinonimo/i:
N2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N6-[[2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethoxy]carbonyl]-L-lysine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H30N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
494.54
Codice UNSPSC:
12352209
Saggio
≥95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Fmoc-L-Photo-Lysine is a diazirine-containing, Fmoc-protected lysine amino acid and multifunctional photo-crosslinker. Its incorporation into peptides or small-molecule probes and tools allows for photoaffinity labeling of cellular targets and protein-protein interactions upon UV light (∼360 nm) irradiation to form a covalent bond. This and other multifunctional probe building blocks will continue to accelerate drug discovery research for probing cellular mechanisms, target ID/validation, and understanding traditionally undruggable targets. An unprotected version is also available as 907251.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)