F4061
Fmoc-Lys(Mca)-OH
Sinonimo/i:
N-α-Fmoc-N-ε-7-methoxycoumarin-4-acetyl-L-Lys-OH, N-α-Fmoc-N-ε-7-methoxycoumarin-4-acetyl-L-lysine
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C33H32N2O8/c1-41-21-13-14-22-20(17-31(37)43-29(22)18-21)16-30(36)34-15-7-6-12-28(32(38)39)35-33(40)42-19-27-25-10-4-2-8-23(25)24-9-3-5-11-26(24)27/h2-5,8-11,13-14,17-18,27-28H,6-7,12,15-16,19H2,1H3,(H,34,36)(H,35,40)(H,38,39)/t28-/m0/s1
BWJJONDPLYEAMC-NDEPHWFRSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)