Key Documents
09774
Sigma-Aldrich
Fmoc-Bpa-OH
≥98.0%
Sinonimo/i:
Fmoc-4-benzoyl-L-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H25NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
491.53
Beilstein:
7672022
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Colore
white
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C31H25NO5/c33-29(21-8-2-1-3-9-21)22-16-14-20(15-17-22)18-28(30(34)35)32-31(36)37-19-27-25-12-6-4-10-23(25)24-11-5-7-13-26(24)27/h1-17,27-28H,18-19H2,(H,32,36)(H,34,35)/t28-/m0/s1
SYOBJKCXNRQOGA-NDEPHWFRSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xue Zhi Zhao et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(8) (2018-07-28)
HIV-1 integrase (IN) inhibitors represent a new class of highly effective anti-AIDS therapeutics. Current FDA-approved IN strand transfer inhibitors (INSTIs) share a common mechanism of action that involves chelation of catalytic divalent metal ions. However, the emergence of IN mutants