P11255
PTCDA
97%
Sinonimo/i:
Perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, Pigment Red 224
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Band gap: 2.1 eV
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C
Energia dell’orbitale
HOMO -6.8 eV
LUMO -4.7 eV
Prestazioni di un dispositivo OPV
ITO/CuPc/PTCDA/In
Caratteristiche del semiconduttore
N-type (mobility=10−4 cm2/V·s)
InChI
1S/C24H8O6/c25-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(28)30-23(15)27)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(26)29-21)19(13)17(9)11/h1-8H
CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.