663913
N,N′-Dioctyl-3,4,9,10-perylenedicarboximide
98%
Sinonimo/i:
PTCDI-C8
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C
λmax
526 nm
Fluorescenza
λem ≤533 nm in chloroform
Caratteristiche del semiconduttore
N-type (mobility=1.7 cm2/V·s)
Stringa SMILE
CCCCCCCCN1C(=O)c2ccc3c4ccc5C(=O)N(CCCCCCCC)C(=O)c6ccc(c7ccc(C1=O)c2c37)c4c56
InChI
1S/C40H42N2O4/c1-3-5-7-9-11-13-23-41-37(43)29-19-15-25-27-17-21-31-36-32(40(46)42(39(31)45)24-14-12-10-8-6-4-2)22-18-28(34(27)36)26-16-20-30(38(41)44)35(29)33(25)26/h15-22H,3-14,23-24H2,1-2H3
YFGMQDNQVFJKTR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Aldrich Materials Science highlights recent developments in the applications of organic single-crystal semiconductors which allow their use in organic electronics and energy harvesting.
Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.