663921
N,N′-Dipentyl-3,4,9,10-perylenedicarboximide
98%
Sinonimo/i:
PTCDI-C5
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C
λmax
527 nm
Fluorescenza
λem ≤533 nm in chloroform
Caratteristiche del semiconduttore
N-type (mobility~10−4 cm2/V·s)
Stringa SMILE
CCCCCN1C(=O)c2ccc3c4ccc5C(=O)N(CCCCC)C(=O)c6ccc(c7ccc(C1=O)c2c37)c4c56
InChI
1S/C34H30N2O4/c1-3-5-7-17-35-31(37)23-13-9-19-21-11-15-25-30-26(34(40)36(33(25)39)18-8-6-4-2)16-12-22(28(21)30)20-10-14-24(32(35)38)29(23)27(19)20/h9-16H,3-8,17-18H2,1-2H3
JNZZCMNXYAOLTO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
Optoelectronic Devices Based on Diketopyrrolopyrrole (DPP)-containing Conjugated Small Molecules
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.