A21002
2-Acetylpyridine
≥99%
Sinonimo/i:
Methyl 2-pyridyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.521 (lit.)
P. eboll.
188-189 °C (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-5H,1H3
AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- A near-infrared fluorescent probe for monitoring pH changes in living cells.
- Biologically active ligands for preparing various metal complexes including Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II).
- A water-soluble, time-gated luminescence probe for singlet oxygen detection.
- 2-Acetylpyridine thiosemicarbazones are potent iron chelators and antiproliferative agents.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)