204846
Ammonium metavanadate
99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ammonium vanadate(V)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.95% trace metals basis
Stato
crystalline
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
It can also be used as a precursor to synthesize various vanadium catalysts such as vanadium carbide and nitride catalysts for hydrogenation, hydrodesulfurization, and hydrodenitrogenation reactions.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?